Learn More
Clorhidrato de bupivacaína, TRC
Código de producto. 30134576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134576 500 mg 500 miligramos
30138608 5 g 5 g
30009655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB780595500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18010-40-7
Fórmula molecular C18 H28 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 324.89
Sinónimo 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide hydrochloride, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, (±)-Bupivacaine hydrochloride, AH 2250, Bicain, Bupivacaine hydrochloride, LAC 43, Marcaina, Marcaine hydrochloride, Sensorcaine, NovaBupi
Nombre IUPAC 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1968