Learn More
Clorhidrato de bupivacaína monohidrato, TRC
Código de producto. 30343447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343447 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689560500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Fórmula molecular C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nombre IUPAC 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 342.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2074