Learn More
Clorhidrato de bupivacaína monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 18001170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001170 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18001170 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0613.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de bupivacaína monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Nombres de analitos o componentes Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nombre IUPAC 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 342.9
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342,2074 g/mol