Learn More
Clorhidrato de bupivacaína monohidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 73360-54-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2 |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Mostrar más |