Learn More
Clorhidrato de bupivacaína, 100,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11449051 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11449051 1 g
11459051 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449051 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215490401
CAS 14252-80-3
Fórmula molecular C18H29ClN2O
Peso molecular (g/mol) 324.89
Número MDL MFCD00078956
Clave InChI SIEYLFHKZGLBNX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bupivacaine hydrochloride, bupivacaine hcl, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide hydrochloride, vivacaine, marcain, +--bupivacaine hydrochloride, bupivacaine hydrochloride jan, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 2',6'-pipecoloxylidide, 1-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 64737
ChEBI CHEBI:77441
Nombre IUPAC Cloruro de 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida de hidrógeno
SMILES [H+].[Cl-].CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine Hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 100.3%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.9 (Anhydrous)
Forma física Powder