Learn More
(±)-bupivacaína-d9 (butil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bupivacaine N-butyl-d9 |
| CAS | 474668-57-0 |
| Fórmula molecular | C18 2H9 H19 N2 O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-Piperidinecarboxamide, 1-(butyl-d9)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)piperidine-2-carboxamide, Bupivacaine-d9, Bupivacaine-D9 (N-butyl-D9), 1-(Butyl-d9)-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16 H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/i1D3,4D2,5D2,12D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)piperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 297.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.2767 g/mol |
| Mostrar más |