Learn More
Clorhidrato de bufenina, LoGiCal
Código de producto. 30463655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463655 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463655 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0710.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buphenine Hydrochloride
CAS 849-55-8
Nombres de analitos o componentes Buphenine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Buphenine Hydrochloride, Nylidrin hydrochloride, Arlidin, Arlidin hydrochloride, Bufedon, Buphedrin, Buphenin hydrochloride, Buphenine hydrochl, 4-Hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzenemethanol hydrochloride, (+/-)-Nylidrin hydrochloride, Buphenine hydrochloride, Dilatal, Dilatol, Dilatol hydrochloride, Dilatropon, Dilydrin, NSC 142004, Nylidrine hydrochloride, Opino, Penitardon, Perdilatal, RHC 3432A, Rudilin, Rydrin, SKF 1700A, Suprifen Psb hydrochloride, Tocodilydrin, Tocodrin, Verina, p-Hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzyl alcohol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO2.ClH/c1-14(8-9-16-6-4-3-5-7-16)20-15(2)19(22)17-10-12-18(21)13-11-17;/h3-7,10-15,19-22H,8-9H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(CCc1ccccc1)NC(C)C(O)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)propil]fenol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 335.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1652 g/mol