Learn More
Clorhidrato de bufenina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buphenine Hydrochloride |
| CAS | 849-55-8 |
| Fórmula molecular | C19 H25 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Buphenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzenemethanol hydrochloride, Nylidrin hydrochloride, (±)-Nylidrin hydrochloride, Arlidin, Arlidin hydrochloride, Bufedon, Buphedrin, Buphenin hydrochloride, Buphenine hydrochloride, Dilatal, Dilatol, Dilatol hydrochloride, Dilatropon, Dilydrin, NSC 142004, Nylidrine hydrochloride, Opino, Penitardon, Perdilatal, RHC 3432A, Rudilin, Rydrin, SKF 1700A, Suprifen Psb hydrochloride, Tocodilydrin, Tocodrin, Verina, p-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzyl alcohol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NO2.ClH/c1-14(8-9-16-6-4-3-5-7-16)20-15(2)19(22)17-10-12-18(21)13-11-17;/h3-7,10-15,19-22H,8-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CCc1ccccc1)NC(C)C(O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)propil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 335.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.1652 |