Learn More
Buparvaquone, TRC
Código de producto. 17992345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992345 5 mg 5 miligramos
17961475 25 mg 25 miligramos
17922015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6895555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88426-33-9
Fórmula molecular C21 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, Buparvaquone, Butalex
Nombre IUPAC 2-[(4-tert-butilciclohexil)metil]-3-hidroxinaftaleno-1,4-dión
SMILES CC(C)(C)C1CCC(CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buparvaquone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1882