Learn More
Buparvacuona, Mikromol™
Código de producto. 17923766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17923766 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17923766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3576.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Buparvacuona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buparvaquone
CAS 88426-33-9
Nombres de analitos o componentes Buparvaquone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, Buparvaquone, Butalex
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C1CCC(CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)CC1
Nombre IUPAC 2-[(4-terc-butilciclohexil)metil]-3-hidroxinaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 326.43
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1882 g/mol