Learn More
Buparvaquone, MedChemExpress
Código de producto. 16447408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447408 10 mg 10 miligramos
16423437 50 mg 50 miligramos
16417386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16447408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17581
MedChemExpress Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.
Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buparvaquone
CAS 88426-33-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (102.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 25 mg/mL (76.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CC2CCC(C(C)(C)C)CC2)=C(O)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 326.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.43
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation