Learn More
Buparlisib, MedChemExpress
Código de producto. 16474087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16474087 50 mg 50 miligramos
16470628 5 mg 5 miligramos
16458188 10 mg 10 miligramos
16447936 100 mg 100 miligramos
16401346 200 mg 200 miligramos
16491946 500 mg 500 miligramos
6 options
Código de producto. 16474087
Marca: Medchem Express HY70063
MedChemExpress Buparlisib (BKM120; NVP-BKM120) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 52, 166, 116 and 262 nM for p110α, p110β, p110δ and p110γ, respectively.
Buparlisib (BKM120
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buparlisib
CAS 944396-07-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21F3N6O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo BKM120 NVP-BKM120
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES FC(F)(C1=C(C2=CC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=NC(N)=C1)F
Peso molecular (g/mol) 410.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.39
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease