Learn More
Buparlisib Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16466656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466656 100 mg 100 miligramos
16466348 10 mg 10 miligramos
16438937 5 mg 5 miligramos
16402467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15180
MedChemExpress Buparlisib Hydrochloride (BKM120 Hydrochloride) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50 of 52 nM/166 nM/116 nM/262 nM for p110α/p110β/p110δ/p110γ, respectively.
Buparlisib Hydrochloride (BKM120 Hydrochloride) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50 of 52 nM/166 nM/116 nM/262 nM for p110α/p110β/p110δ/p110γ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buparlisib Hydrochloride
CAS 1312445-63-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22ClF3N6O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BKM120 HydrochlorideNVP-BKM120 Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.89 mM)
SMILES NC(N=C1)=CC(C(F)(F)F)=C1C2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 446.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.85
Porcentaje de pureza 96.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease