Learn More
Humbolt Mechero Bunsen de alta temperatura Accuflame, gas natural
Código de producto. 15311802 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas unitSize
15311802 Gas natural cada uno
1 options
Código de producto. 15311802 Proveedor Humbolt N.º de proveedor 3613020
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mechero Bunsen de gas natural de alta temperatura Accuflame distribuye la llama a través de 100 aberturas separadas en la parte superior de la rejilla de acero inoxidable para un calentamiento uniforme.
  • El diámetro de la rejilla es de 1,5 in. (3,8 centímetros).
  • Este quemador proporciona el doble de calor que un quemador de tubo recto.
  • Este quemador cuenta con un tubo Venturi para una mezcla completa de gas y aire, y un orificio de gas ajustable y un obturador de aire para una combustión completa.
  • El tamaño de llama es ajustable.
  • Cuerpo de latón cromado resistente a la oxidación con base de aleación de zinc y aluminio.
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural
Material Latón
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 215,9 mm
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 15,9 onzas.
Peso (métrico) 0,45 kg