Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mechero Bunsen
Código de producto. 10692351
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Temperatura máxima:
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Temperatura máxima Tamaño de la unidad
10692351 Gas natural 1500 °C cada uno
10447231 Gas natural 1580 °C cada uno
10653511 Gas natural 1540 °C cada uno
10413691 Propano 1550 °C cada uno
10618562 Gas natural 1530 °C cada uno
10330372 Propano 1580 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10692351 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 1020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Usbeck Laborgeraete™ Mecera Bunsen, válvula de aguja para todos los aparatos básicos de calefacción del laboratorio. La válvula de aguja permite un ajuste de 360° del flujo de gas. Los artículos 1010/1 y 1011/1 son las versiones tipo DIN de ese quemador.
  • Con la regulación aérea
  • Con válvula aguja
  • Con Pilot Flame
  • Certificado DIN 30665
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural
Altura (métrico) 145 mm
Temperatura máxima 1500 °C
N.° por paquete 1 unidad