Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mechero Bunsen
Código de producto. 10653511
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Temperatura máxima:
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Temperatura máxima unitSize
10653511 Gas natural 1540 °C cada uno
10692351 Gas natural 1500 °C cada uno
10447231 Gas natural 1580 °C cada uno
10413691 Propano 1550 °C cada uno
10618562 Gas natural 1530 °C cada uno
10330372 Propano 1580 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10653511 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 1010
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner, needle valve for all basic heating appliances in the laboratory. The needle valve allows a 360° gas flow adjustment. Article 1010/1 and 1011/1 are the DIN type versions of that burner.
  • With Air Regulation
  • With Needle Valve
  • With Pilot Flame
  • DIN 30665 Certified
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural
Diámetro (métrico) 17 mm (cabeza)
Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) 14 mm
Altura (métrico) 145 mm
Temperatura máxima 1540 °C
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 220 g