Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mechero Bunsen
Código de producto. 10413691
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Temperatura máxima:
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Temperatura máxima Tamaño de la unidad
10413691 Propano 1550 °C cada uno
10692351 Gas natural 1500 °C cada uno
10447231 Gas natural 1580 °C cada uno
10653511 Gas natural 1540 °C cada uno
10618562 Gas natural 1530 °C cada uno
10330372 Propano 1580 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10413691 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 1021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Usbeck Laborgeraete™ Mecera Bunsen, válvula de aguja para todos los aparatos básicos de calefacción del laboratorio. La válvula de aguja permite un ajuste de 360° del flujo de gas. Los artículos 1010/1 y 1011/1 son las versiones tipo DIN de ese quemador.
  • Con la regulación aérea
  • Con válvula aguja
  • Con Pilot Flame
  • Certificado DIN 30665
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Propano
Diámetro (métrico) 17 mm (cabeza)
Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) 14 mm
Altura (métrico) 145 mm
Temperatura máxima 1550 °C
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 220 g