Learn More
Wld Tec™ Quemador de gas micro SCS gasprofi 1
Código de producto. 10241202
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, Gas natural, Propano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
10241202 Butano, Gas natural, Propano cada uno
1 options
Código de producto. 10241202 Proveedor Wld Tec™ N.º de proveedor 6.004.000
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El quemador de gas de laboratorio profesional más pequeño. Wld Tec™ El quemador de gas Micro Gasprofi 1 SCS ofrece una seguridad óptima y un funcionamiento sencillo.
  • Funcionamiento con botón o pedal
  • Filtro de entrada de gas
  • Sistema de control de seguridad (SCS)
  • Cabezal del quemador desmontable y degradable
  • Carcasa, cabezal de quemador, conexión de gas y controles de acero inoxidable
  • Con marcado DVGW
Especificaciones
Tipo de gas Butano, Gas natural, Propano
Longitud (métrico) 85 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 49 mm
Incluye Funcionamiento con pedal y botón
Temperatura máxima 1300 °C (gas natural), 1350 °C (gas líquido)
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 700 g
Anchura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Mechero Bunsen