Learn More
Clorhidrato de bunolol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de bunolol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bunolol Hydrochloride |
| CAS | 31969-05-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Bunolol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)-, (+/-)-Bunolol hydrochloride, Bunolol hydrochloride, W 6412A, dl-Bunolol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C(=O)CCCc12 |
| Nombre IUPAC | 5-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |