Learn More
Clorhidrato de bunolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457782 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457782 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0642.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bunolol Hydrochloride
CAS 31969-05-8
Nombres de analitos o componentes Bunolol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)-, (+/-)-Bunolol hydrochloride, Bunolol hydrochloride, W 6412A, dl-Bunolol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C(=O)CCCc12
Nombre IUPAC 5-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1601 g/mol