Learn More
Clorhidrato de bunazosina, TRC
Código de producto. 30341163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30341163 25 mg
1 options
Código de producto. 30341163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68958525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bunazosin Hydrochloride
CAS 52712-76-2
Fórmula molecular C19H28ClN5O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643
SMILES NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl
Peso molecular (g/mol) 409.91
Formula Weight (peso de la fórmula) g/mol