Learn More
Clorhidrato de bunazosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bunazosin Hydrochloride |
| CAS | 52712-76-2 |
| Fórmula molecular | C19H28ClN5O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27N5O3.ClH/c1-4-6-17(25)23-7-5-8-24(10-9-23)19-21-14-12-16(27-3)15(26-2)11-13(14)18(20)22-19;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H2,20,21,22);1H |
| SMILES | NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-1,4-diazepan-1-il]butan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 409.91 |