Learn More
Clorhidrato de bunazosina, TRC
Código de producto. 30329111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30329111 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30329111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68958510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bunazosin Hydrochloride
CAS 52712-76-2
Fórmula molecular C19H28ClN5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27N5O3.ClH/c1-4-6-17(25)23-7-5-8-24(10-9-23)19-21-14-12-16(27-3)15(26-2)11-13(14)18(20)22-19;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H2,20,21,22);1H
SMILES NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl
Nombre IUPAC 1-[4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-1,4-diazepan-1-il]butan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 409.91
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.