Learn More
Aalborg™ Marco de aluminio con junta tórica Buna N y tapón
Código de producto. 11768528
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2 tubos, 150 mm
3 tubos, 150 mm
4 tubos, 150 mm
5 tubos, 150 mm
Incluye:
Tapón
Tapón y colector
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Incluye unitSize
11768528 2 tubos, 150 mm Tapón cada uno
11778528 2 tubos, 150 mm Tapón y colector 1 PCS
11748548 4 tubos, 150 mm Tapón cada uno
11753189 4 tubos, 150 mm Tapón y colector cada uno
11753349 5 tubos, 150 mm Tapón y colector cada uno
11728538 3 tubos, 150 mm Tapón cada uno
11738538 3 tubos, 150 mm Tapón y colector cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11768528 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor P21A2BA0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estructura de aluminio con junta tórica y tapón Buna N Aalborg™ debe utilizarse con caudalímetros de varios tubos, que conservan la mayoría de las características exclusivas asociadas con unidades de un solo tubo.
  • Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
  • Intercambiabilidad de tubos de flujo y flotadores
  • Colectores en la entrada o salida
  • Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
  • Compatibilidad química
  • Medios sencillos de montaje
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro de gas/líquido (montaje paralelo)
Tipo Marco
Incluye Tapón
Tamaño 2 tubos, 150 mm