Learn More
Bumetaniro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bumetanide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1093 |
| Porcentaje de pureza | >95% |