Learn More
Bumetanida, Mikromol™
Descripción
Bumetanida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bumetanide |
| CAS | 28395-03-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Bumetanide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-ph |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23) |
| SMILES | CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |