Learn More
Éster butílico de bumetanida-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bumetanide-d5 Butyl Ester |
| CAS | 1216685-32-3 |
| Fórmula molecular | C21H23D5N2O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic Acid-d5 Butyl Ester, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d5 Butyl Ester |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2c(NCCCC)cc(cc2S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC)c([2H])c1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 425.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.2033 |