Learn More
Bumetanida Beta-D-Glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bumetanide beta-D-Glucuronide |
| CAS | 102623-14-3 |
| Fórmula molecular | C23H28N2O11S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 540.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540,1414 g/mol |