Learn More
Bumetanida Beta-D-Glucurónido, TRC
Código de producto. 30339837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339837 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30339837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68960510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bumetanide beta-D-Glucuronide
CAS 102623-14-3
Fórmula molecular C23H28N2O11S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 540.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.1414