Learn More
Bumetanida, MP Biomedicals™
Product Code. 11474601 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11474601 5 g 5 g
11464601 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11474601 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215426305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00€
    1678.95€ / 5 g
    Ahorro 86.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La bumetanida se utiliza para determinar el papel de la prostaglandina E2 en la regulación de la secreción de cloruro en las células epiteliales del endometrio porcino.
  • Un estudio de los efectos de la aplicación de bumetanida y la posterior inhibición del cotransportador de cloruro de potasio sódico (NKCC1) en las células hepáticas cultivadas ha indicado un aumento de la expresión de la actina muscular alfa-1-lisa en las células con forma de estrella hepáticas cultivadas durante 2 días.
  • Una investigación sobre el tratamiento de la acidosis láctica de células gliales G6 suspendidas con bumetanida incluida a 0,1 mM ha mostrado una disminución de la inflamación celular debido a la acidosis láctica.
Chemical Identifiers
CAS 28395-03-1
Fórmula molecular C17H20N2O5S
Sinónimo bumetanido
Specifications
Nombre del producto químico o material Bumetanida
Cantidad 5 g
Punto de fusión 230 a 231 °C
Forma física Polvo
Pureza ≥99%
Peso molecular 364.416
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.