Learn More
Bumetanida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11464601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464601 1 g 1 g
11474601 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215426301
La bumetanida se utiliza para determinar el papel de la prostaglandina E2 en la regulación de la secreción de cloruro en las células epiteliales del endometrio porcino.
  • Un estudio de los efectos de la aplicación de bumetanida y la posterior inhibición del cotransportador de cloruro de potasio sódico (NKCC1) en las células hepáticas cultivadas ha indicado un aumento de la expresión de la actina muscular alfa-1-lisa en las células con forma de estrella hepáticas cultivadas durante 2 días.
  • Una investigación sobre el tratamiento de la acidosis láctica de células gliales G6 suspendidas con bumetanida incluida a 0,1 mM ha mostrado una disminución de la inflamación celular debido a la acidosis láctica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28395-03-1
Fórmula molecular C17H20N2O5S
Sinónimo bumetanido
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bumetanida
Cantidad 1 g
Punto de fusión 230 a 231 °C
Forma física Polvo
Pureza ≥99%
Peso molecular 364.416
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.