Learn More
Bumetaniro 3-(butil(nitroso)amino), TRC
Código de producto. 30137802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137802 250 mg 250 miligramos
30006707 100 mg 100 miligramos
30004707 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB989550250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2490432-02-3
Fórmula molecular C17H19N3O6S
Peso molecular (g/mol) 393.41
Sinónimo 3-(Butyl(nitroso)amino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
Nombre IUPAC 3-[ácido butil(nitroso)amino]-4-fenoxi-5-sulfamoil-benzoico
SMILES CCCCN(N=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0995
Porcentaje de pureza >95%