Learn More
Bumetaniro 3-(butil(nitroso)amino) (1 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30041190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041190 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30041190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT58081X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino)
CAS 2490432-02-3
Fórmula molecular C17H19N3O6S
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo 3-(Butyl(nitroso)amino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25)
SMILES CCCCN(N=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nombre IUPAC 3-[ácido butil(nitroso)amino]-4-fenoxi-5-sulfamoil-benzoico
Peso molecular (g/mol) 393.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0995
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino) 1 mg/mL