Learn More
Bumadizon, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid |
| CAS | 3583-64-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid, Phenylbutazone Imp. A (EP), Propanedioic acid, 2-butyl-, 1-(1,2-diphenylhydrazide), Malonic acid, butyl-, 1,2-diphenylhydrazide (7CI), Malonic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (8CI), Propanedioic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (9CI), Bumadizon, Bumadizone, Butylmalonic acid mono(1,2-diphenylhydrazide), N-(2-Carboxycaproyl)hydrazobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O3/c1-2-3-14-17(19(23)24)18(22)21(16-12-8-5-9-13-16)20-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,17,20H,2-3,14H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCCCC(C(=O)O)C(=O)N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[anilino(fenil)carbamoil]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.39 |
| Mostrar más |