Learn More
Bulnesol (~85%), TRC
Código de producto. 30007313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30007313 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30007313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB9427651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22451-73-6
Fórmula molecular C16 H28 O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo [3S-(3alpha,3abeta,5alpha)]-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol, Guai-1(10)-en-11-ol, (3S,3aS,5R)-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol
Nombre IUPAC 2-[(3S,3aS,5R)-3,3a,8-trimetil-2,3,4,5,6,7-hexahidro-1H-azulen-5-il]propano-2-ol
SMILES C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bulnesol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28O/c1-11-6-8-13(15(3,4)17)10-16(5)12(2)7-9-14(11)16/h12-13,17H,6-10H2,1-5H3/t12-,13+,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.214