Learn More
Bulleyaconitina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bulleyaconitine A |
| CAS | 107668-79-1 |
| Fórmula molecular | C35 H49 N O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methanone, [(1α,6α,14α,16β)-8-(acetyloxy)-20-ethyl-13-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl) aconitan-14-yl](4-methoxyphenyl)-, 2H-12,3,6a-Ethanylylidene-7,9-methanonaphth[2,3-b]azocine, methanone deriv., Aconitane, methanone deriv., Bulleyaconitine A, [(1α,6α,14α,16β)-8-(Acetyloxy)-20-ethyl-13-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl) aconitan-14-yl](4-methoxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H49NO9/c1-8-36-17-32(18-40-3)14-13-23(42-5)35-22-15-33(39)24(43-6)16-34(45-19(2)37,27(31(35)36)29(44-7)30(32)35)25(22)26(33)28(38)20-9-11-21(41-4)12-10-20/h9-12,22-27,29-31,39H,8,13-18H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,29+,30-,31?,32+,33+,34-,35+/m1/s1 |
| SMILES | CCN1C[C@]2(COC)CC[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@H](C[C@](OC(=O)C)([C@@H]([C@H](OC)[C@H]23)C14)[C@H]5[C@H]6C(=O)c7ccc(OC)cc7)OC |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1S,2R,3R,4R,5R,6S,8R,9R,10R,13S,16R,17R,18R)-11-etil-5-hidroxi-6,16,18-trimetoxi-4-(4-metoxibenzoil)-13-(metoximetil)-11-azahexaciclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecan-8-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 627.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 627.3407 |