Learn More
Bulleyaconitine A, MedChemExpress
Código de producto. 16424797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424797 50 mg 50 miligramos
16408918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16424797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0239
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bulleyaconitine A is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants; has several potential targets, including voltage-gated Na+ channels.
Bulleyaconitine A is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bulleyaconitine A
CAS 107668-79-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H49NO9
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C2C3(O)C(OC)CC4(OC(C)=O)C2C(C3)C56C(C(OC)C4C6N(CC)C7)C7(COC)CCC5OC
Peso molecular (g/mol) 627.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.76
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation