Learn More
Labconco Secador de bandeja para grandes volúmenes
Código de producto. 17960140 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Colector de 6 puertos, secador de bandeja para grandes volúmenes
Colector de 6 puertos, válvula de aislamiento, secador de bandeja para grandes volúmenes
Incluye: válvula de aislamiento, secador de bandejas para grandes volúmenes
Secador de bandeja para grandes volúmenes
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17960140 Secador de bandeja para grandes volúmenes 1 unidad
17910180 Colector de 6 puertos, secador de bandeja para grandes volúmenes 1 unidad
17900190 Incluye: válvula de aislamiento, secador de bandejas para grandes volúmenes 1 unidad
17950180 Colector de 6 puertos, válvula de aislamiento, secador de bandeja para grandes volúmenes 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17960140 Proveedor Labconco N.º de proveedor 780601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18910.00€
    14023.87€ / paquete de 1
    Ahorro 4886.13€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
FreeZone Los secadores de bandejas a granel liofilizan cargas de muestras a granel de moderadas a grandes o lotes pequeños de viales o botellas de suero. FreeZone Se requiere liofilizador de consola y bomba de vacío.
  • Liofilice cargas de muestras a granel de moderadas a grandes o numerosos lotes pequeños de viales o botellas de suero.
  • Los secadores de bandejas a granel tienen tres estantes grandes de 12,7 x 16,6 in que se calientan hasta +60 °C.
  • Lyo-Works™ El sistema operativo permite al usuario configurar hasta 30 programas, con hasta 16 pasos cada uno; registrar, graficar y almacenar datos y recibir alertas por correo electrónico.
  • El secador de bandejas se conecta a un FreeZone Secador por congelación de consola que proporciona una visualización en tiempo real de los parámetros del secador ’de bandejas en una gran pantalla táctil capacitiva.
  • Para usar con FreeZone Secadora por congelación de consola fabricada después de julio de 2017.
Especificaciones
Tipo Secador de bandeja para grandes volúmenes
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Material Acero inoxidable
Incluye Secador de bandeja para grandes volúmenes
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V