Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ Los insertos imprimibles crean una leyenda duradera
- Construcción rígida de la DuraSleeve™ El sistema de marcado de cables proporciona insertos que se pueden insertar fácilmente en un soporte limpio.
- La leyenda se puede cambiar antes o después de la finalización.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Marcadores de alambre y cable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Mostrar más |