Learn More
Brady™ A granel Rapido Etiquetas para marcar cables para M710, M610, M611
Código de producto. 17897964
Change view
Click to view available options
Diámetro del orificio (métrico):
2,4 mm
3,5 mm
4,2 mm
5,5 mm
8,4 mm
Altura (métrico):
5,2 mm
5,7 mm
7 mm
11 mm
Longitud (imperial):
0,205 in
0,224 in
0,276 in
0,433 in
Anchura (métrico):
23 mm
25 mm
26 mm
41 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del orificio (métrico) Altura (métrico) Longitud (imperial) Anchura (métrico) unitSize
17897964 2,4 mm 5,2 mm 0,205 in 23 mm paquete de 2500
17838044 3,5 mm 5,2 mm 0,205 in 23 mm paquete de 2500
17828074 4,2 mm 5,7 mm 0,224 in 25 mm paquete de 2500
17847974 5,5 mm 7 mm 0,276 in 26 mm paquete de 2500
17848094 8,4 mm 11 mm 0,433 in 41 mm paquete de 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17897964 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A granel Rapido™ Etiquetas para marcar cables para usar con Brady™ Impresoras M611, M610 y M710.
  • Rapido™ Las fundas para marcado de cables son rápidas y fáciles de aplicar.
  • Simplemente apriete los bordes del material, pase el alambre a través de los agujeros y tire del alambre para liberar el marcador.
  • Proporciona alta resistencia al desgarro, a las manchas y a la abrasión.
Especificaciones
Cantidad 250 etiquetas
Tipo Etiqueta
Alternate Part Number BM-1-7599-YL-R
Certificaciones/conformidad Directiva RoHS 2011/65/UE
Color Amarillo
Material Polietileno
Acabado Mate
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Altura (métrico) 5,2 mm
Longitud (imperial) 0,205 in
Forma Rectángulo
Grosor 0.25 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +50 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +122 °F
Anchura (imperial) 0,906 in
Anchura (métrico) 23 mm
Diámetro del orificio (imperial) 0,095 in
Diámetro del orificio (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71