Learn More
BRAND™ Puntas de pipetas a granel
Código de producto. 17877797 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
86 mm
102 mm
Cantidad:
1000/paq.
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17877797 102 mm 3000/paq. paquete de 3000
17867777 86 mm 1000/paq. paquete de 1000
17837797 102 mm 1000/paq. paquete de 1000
17897777 86 mm 3000/paq. paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17877797 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    108.22€ / paquete de 3000
    Ahorro 57.78€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de calidad para salas limpias diseñadas para análisis sin contaminación.
Puntas de pipeta y puntas con filtro de BRAND Ofrecemos una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida. Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia supervisadas y se envasan automáticamente. No se utilizan agentes separadores ni coadyuvantes de desmoldeo. BRAND Las puntas de pipeta se prueban para BRAND pipetas y muchas pipetas de otros fabricantes.
BRAND Las puntas de pipeta y las puntas con filtro, así como los TipBoxes correspondientes, son esterilizables en autoclave °a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285.
Las puntas estériles se fabrican bajo certificación BIO-CERT™ calidad. Se esterilizan con radiación beta según ISO 11 137 y el AAMI Pautas.
Puntas de filtro no autosellantes de BRAND tienen un filtro de PE libre de aditivos químicos. La permeabilidad está controlada por la combinación distinta del tamaño de los poros y la longitud del filtro, de modo que ningún aerosol pueda llegar al eje de la pipeta.
BIO-CERT™ CALIDAD EN EL MANEJO DE LÍQUIDOS: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos, inhibidores de PCR y ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispensación por volumen (métrico) De 50 a 1250 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 102 mm
Formato En bolsa
Estilo de punta Estándar
Envase Bolsa a granel
Cantidad 3000/paq.
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado N.º
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad