Learn More
Brady™ Etiquetas de poliuretano a granel sin revestimiento para M710
Código de producto. 17807964
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Altura (métrico):
60 mm
75 mm
Longitud (imperial):
2,362 in
2,953 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Longitud (imperial) unitSize
17807964 Blanco 60 mm 2,362 in paquete de 250
17807894 Blanco 75 mm 2,953 in paquete de 250
17877864 Negro 60 mm 2,362 in paquete de 250
17817964 Negro 75 mm 2,953 in paquete de 250
17888054 Rojo 60 mm 2,362 in paquete de 250
17827964 Rojo 75 mm 2,953 in paquete de 250
17838034 Naranja 60 mm 2,362 in paquete de 250
17847964 Naranja 75 mm 2,953 in paquete de 250
17827874 Amarillo 60 mm 2,362 in paquete de 250
17847894 Amarillo 75 mm 2,953 in paquete de 250
17837924 Verde 60 mm 2,362 in paquete de 250
17807954 Verde 75 mm 2,953 in paquete de 250
17807924 Azul 60 mm 2,362 in paquete de 250
17887884 Azul 75 mm 2,953 in paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17807964 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311964
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de cable B-7643 a granel, sin revestimiento, para usar con Brady™ Impresora M710.
  • Las etiquetas de cable B-7643 no contienen halógenos añadidos y ofrecen características de seguridad contra incendios combinadas con una mínima emisión de humo.
  • Alta resistencia a productos químicos, aceites y agua.
  • Temperatura de funcionamiento de -°40 C a 90 °C
Especificaciones
Cantidad 250 etiquetas
Tipo Etiqueta
Alternate Part Number BM-10x60-7643-WT
Certificaciones/conformidad ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, especificación MIL. 101C2065
Color Blanco
Material Poliuretano
Acabado Mate
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Altura (métrico) 60 mm
Longitud (imperial) 2,362 in
Forma Rectángulo
Grosor 0.45 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +90 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Anchura (imperial) 0,374 in
Anchura (métrico) 10 mm
Diámetro del orificio (imperial) 0,21 x 0,09 in.
Diámetro del orificio (métrico) 5.5 x 2.5 mm
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71