Learn More
(+)-Hidrocloruro de bulbocapnina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bulbocapnine Hydrochloride |
| CAS | 632-47-3 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O4 . H Cl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (+)-Bulbocapnine hydrochloride, (S)-Bulbocapnine hydrochloride, 2-(Methylenedioxy)-6aα-aporphin-11-ol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO4.ClH/c1-20-6-5-11-8-14-19(24-9-23-14)17-15(11)12(20)7-10-3-4-13(22-2)18(21)16(10)17;/h3-4,8,12,21H,5-7,9H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(c34)c2c1O |
| Nombre IUPAC | (12S)-17-metoxi-11-metil-3,5-dioxa-11-azapentaciclo[10.7.1.02,6.08,20.014,19]icosa-1(20),2(6),7,14(19),15,17-hexaen-18-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 361.819 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.108 |