Learn More
Clorhidrato de bufuralol, TRC
Código de producto. 30011183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011183 25 mg 25 miligramos
30010373 1 mg 1 miligramo
30010524 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68954025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60398-91-6
Fórmula molecular C16 H23 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 297.82
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(7-etil-1-benzofurán-2-il)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CCc1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufuralol, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1496
Porcentaje de pureza >95%