Learn More
Bufrolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bufrolin |
| CAS | 54867-56-0 |
| Fórmula molecular | C18 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Butyl-1,4,7,10-tetrahydro-4,10-dioxo-1,7-phenanthroline-2,8-dicarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O6/c1-2-3-4-8-5-9-12(21)6-10(17(23)24)20-16(9)14-13(22)7-11(18(25)26)19-15(8)14/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | CCCCc1cc2C(=O)C=C(Nc2c3C(=O)C=C(Nc13)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-butil-4,10-dioxo-1,7-dihidro-1,7-fenantrolina-2,8-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 356.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1008 |