Learn More
Bufotenina.oxalato.monohidrato, Lipomed
Código de producto. 30462124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30462124 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462124 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMBUF1283OX50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Bufotenina.oxalato.monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufotenine Oxalate Monohydrate
CAS 2963-79-3
Nombres de analitos o componentes Bufotenine Oxalate Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N2 O . C2 H2 O4 . H2 O
Sinónimo 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine oxalate monohydrate, 3-(2-dimethylaminoethyl)-1 H-indol-5-ol ethanedioate hydrate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O.CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC 3-[2-(dimetilamino)etil]-1 H-indol-5-ol;ácido oxálico;hidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 312.3184
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1321 g/mol