Learn More
Bufotenina, LoGiCal
Código de producto. 30459995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459995 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459995 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1360.10
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufotenine
CAS 487-93-4
Nombres de analitos o componentes Bufotenine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-ol, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-indol-5-ol, 3-(2-Dimethylaminoethyl)indol-5-ol, 3-(beta-Dimethylaminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine, Bufotenin, Bufotenine, Cinobufotenine, Dimethylserotonin, M
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O/c1-14(2)6-5-9-8-13-12-4-3-10(15)7-11(9)12/h3-4,7-8,13,15H,5-6H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Nombre IUPAC 3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 204.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1263 g/mol