Learn More
Bufotenina 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463967 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463967 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1360.1011
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Bufotenina 1,0 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufotenine
CAS 487-93-4
Nombres de analitos o componentes Bufotenine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1 H-indol-5-ol, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-indol-5-ol, 3-(2-Dimethylaminoethyl)indol-5-ol, 3-(beta-Dimethylaminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine, Bufotenin, Bufotenine, Cinobufotenine, Dimethylserotonin, M
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H16N2O/c1-14(2)6-5-9-8-13-12-4-3-10(15)7-11(9)12/h3-4,7-8,13,15 H,5-6H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Nombre IUPAC 3-[2-(dimetilamino)etil]-1 H-indol-5-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 204.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1263 g/mol