Learn More
MedChemExpress Bufotalin
Código de producto. 16441568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441568 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16441568 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0878
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
MedChemExpress Bufotalin is a steroid lactone isolated from Venenum Bufonis with potently antitumor activities. Bufotalin induces cancer cell apoptosis and also induces endoplasmic reticulum (ER) stress activation.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 444.56 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 471-95-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.46%
Solubilidad DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM)
Objetivo Apoptosis∣Reactive Oxygen Species