Learn More
MedChemExpress Bufotalin
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 444.56 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 471-95-4 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.46% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM) |
| Objetivo | Apoptosis∣Reactive Oxygen Species |
| Cantidad | 10 mg |